Läs mer
Zinkbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Bromide |
| CAS | 7699-45-8 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | Br2Zn |
| Synonym | Zinc bromide (ZnBr2), Zinc Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | Br[Zn]Br |
| IUPAC-namn | Dibromozink |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.19 |
| Formel vikt | 221.7658 |