Läs mer
Zinkbromid, TRC
Produktkod. 30451987
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30451987 250 g
1 options
Produktkod. 30451987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ438500250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Bromide
CAS 7699-45-8
Kvantitet 250 g
Molekylformel Br2Zn
Synonym Zinc bromide (ZnBr2), Zinc Dibromide
InChI formel InChI=1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER Br[Zn]Br
IUPAC-namn Dibromozink
Molekylvikt (g/mol) 225.19
Formel vikt 221.7658