Läs mer
Zinkbromid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11348587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348587 5 g 5g
11338587 25 g 25g
11328587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035725.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225,188 g/mol
Zinkbromid är en optimal katalysator för stereospecifik och regioselektiv reaktion av silacyklopropaner med karbonylföreningar. Den används som ett genomskinligt skydd mot strålning, som en vätska för att förskjuta borrslam i övergångsfaser, som en Lewissyra i organisk kemi, kolloidonemulsioner för fotografering, en näringsmässig eller funktionell ingrediens i livsmedel och munvårdsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7699-45-8
Molekylformel Br2Zn
Molekylvikt (g/mol) 225.188
MDL-nummer MFCD00011294
InChI-nyckel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-namn zink;dibromid
LEDER [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifications
Kokpunkt 650 °C
Kemiskt namn eller material Zinc bromide
Smältpunkt 394 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10129
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, eter, 90% alkohol.
Formel vikt 225.19
Procent renhet 99.999%
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.5452
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4.201 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc bromide, ultra dry
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.