Läs mer
Zinc Carbonate Basic, purum p.a., ≥58% Zn basis (KT), Honeywell™
Produktkod. 15617580 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15617580 250 g Poly Bottle 250g
15607580 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15617580 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 96466250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥58% Zn basis (KT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5263-02-5
Molekylformel C2H6O12Zn5
Molekylvikt (g/mol) 548.96
MDL-nummer MFCD00011519
InChI-nyckel UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
IUPAC-namn pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc carbonate basic
Färg White
pH 9.5 (at 50g/L 20°C)
Kvantitet 250 g
Linjär formel [ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Procent renhet ≥58% Zn basis (KT)
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder
Densitet 3.5g/cm3