Läs mer
Zinkkarbonathydroxid, 58%, extra ren, pulver, (53% Zn min.), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10022830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10022830 1 kg Glasflaska 1kg
1 options
Produktkod. 10022830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222650010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5263-02-5 | C2H6O12Zn5 | 548.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc carbonate hydroxide
Namnnotering (53% Zn min.)
CAS 5263-02-5
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 53% min. (Zn) (Complexometry)
Molekylformel C2H6O12Zn5
Linjär formel 3Zn(OH)2·2ZnCO3
MDL-nummer MFCD00011519
Merck Index 13, 10184
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
InChI-nyckel UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn pentazink(2+)hexahydroxiddikarbonat
Molekylvikt (g/mol) 548.96
Formel vikt 549.01
Procent renhet 58%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.39, 4.3900g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc carbonate hydroxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc carbonate hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.