Läs mer
Zinkkarbonathydroxid, TRC
Produktkod. 30457010
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30457010 1 g
1 options
Produktkod. 30457010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4387001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Carbonate Hydroxide
CAS 5263-02-5
Molekylformel 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H]
Kvantitet 1 g
Synonym Zinc Subcarbonate
InChI formel InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-namn Pentazink; dikarbonat; Hexahydroxid
Molekylvikt (g/mol) 549.107
Formel vikt 541.632