Läs mer
Zinkkarbonat, MP Biomedicals
Produktkod. 11457591 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457591 500 g 500g
11447591 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457591 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210473790
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3486-35-9
Molekylformel CO3Zn
Molekylvikt (g/mol) 125.388
InChI-nyckel FMRLDPWIRHBCCC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc carbonate, zincspar, carbonic acid, zinc salt 1:1, zinc monocarbonate, natural smithsonite, zinc carbonate 1:1, unii-k8290ptq4f, hydrozincite?, zinc carbonic acid, zinc 2+ ion carbonate
PubChem CID 19005
IUPAC-namn zink;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Carbonate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 125.4