Läs mer
Zinc Carbonate, Pure, Basic, Fisher Chemical
Produktkod. 10244260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10244260 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10244260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/0800/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 5263-02-5
Färg White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C2H6O12Zn5
MDL-nummer MFCD00011519
InChI-nyckel UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
Molekylvikt (g/mol) 548.96
Formel vikt 549.01g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc carbonate hydroxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.