Läs mer
Zinc, Certified AR for Analysis, Granulated Metal, Fisher Chemical™
Produktkod. 10346010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10346010
Brand: Fisher Chemical Z/0300/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Zinc, Certified AR for Analysis, Granulated Metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-66-6
Molekylformel Zn
Molekylvikt (g/mol) 65.38
MDL-nummer MFCD00011291
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-namn zinc
LEDER [Zn]
Specifikationer
Färg Gray
Smältpunkt 419°C
Kokpunkt 907°C
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1.3mbar 478
Form Solid
Formel vikt 65.36g/mol