Läs mer
Zinc, Certified AR for Analysis, Powder (Metal), Fisher Chemical™
Produktkod. 10774771 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10774771
Brand: Fisher Chemical Z/0500/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7440-66-6
Molekylformel Zn
Molekylvikt (g/mol) 65.38
MDL-nummer MFCD00011291
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-namn zinc
LEDER [Zn]
Specifikationer
Färg Gray
Smältpunkt 420°C
Kokpunkt 907°C
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1.3mbar 478
Form Powder/Solid
Formel vikt 65.36g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc, powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.