Läs mer
Zinc chloride, 0.7M soln. in THF
Produktkod. 15485747
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 15485747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32962.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Zinkklorid används ofta som måttlig styrka Lewis syra. Inom biokemiforskning används detta för en källa till zinkjonen. Den används också ensam eller tillsammans med fenoler för att bevara järnvägsband, brandskyddsvirke och med ammoniumklorid som flussmedel för lödning och etsning av metaller. Zinkklorid används vid syntesen av ferrocenylarener. Det används för in situ generering av organozinkatreagens genom att reagera med Grignard-föreningar och även för att katalysera klormetylering av hartser för fastfaspeptidsyntes.
Löslighet Löslig i vatten (4320 mg
/ml vid 25 C), etanol (något), °aceton (något), eter och glycerol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn diklorosink
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc chloride
Kvantitet 500 mL
Linjär formel ZnCl2
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Soluble in water (4320mg/ml at 25°C),ethanol (slightly),acetone (slightly),ether,and glycerol.
Formel vikt 136.29
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.7M soln. in THF
Densitet 0.948
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.