Läs mer
Zinkklorid, ACS, 97% min
Produktkod. 11301669
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301669 1 kg 1kg
11321669 250 g 250g
11311669 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012307.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,28 g/mol
Det används som katalysator, som dehydratiserings- och kondenseringsmedel, lödmedel och metalletsningsmedel. Det används också för att konservera anatomiska prover, träskyddsmedel, deodorant, desinficerande och balsamerande material. Det används också som betningsmedel i tryck- och färgningsmaterial och i vulkaniseringsprocesser av fibrer och gummi. Den är användbar som elektrolyt i torrcellsbatterier, inom metallindustrin, i galvanisering av järn och som elektrolyt för galvanisering. Det är användbart i organisk syntes, till exempel i Friedel-Crafts acylatoin, Fisher indol syntes, Lucas reagens (zinkklorid med HCl), aktivering av allyliska/bensyliska halogenider mot reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydridkatalyserad reduktion av halogenider, för användning i organisk zinkreagens och aldolireagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn diklorosink
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifikationer
Kokpunkt 732 °C
Kemiskt namn eller material Zinc chloride
Smältpunkt 290 °C
Namnnotering För analys ACS
Fysisk form Lump
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten och utspädd HCl. Löslig i alkohol, glycerol, eter och aceton.
Formel vikt 136.29
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.91
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.