Läs mer
Zinkklorid, vattenfritt alkohol, 98+%
Description
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Zinkklorid används som katalysator, dehydratiserings- och kondenseringsmedel, lödmedel och metalletsningsmedel. Det används också för att konservera anatomiska prover, träskyddsmedel, deodorant, desinficerande och balsamerande material. Det används också som betningsmedel i tryck- och färgningsmaterial och i vulkaniseringsprocesser av fiber och gummi. Den är användbar som elektrolyt i torrcellsbatterier, inom metallindustrin, i galvanisering av järn och som elektrolyt för galvanisering. Den är användbar vid organisk syntes, till exempel i Friedel-Crafts acylatoin, Fisher indol syntes, Lucas reagens (zinkklorid med HCl), aktivering av allyliska/bensylhalider mot reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydridkatalyserad reduktion av halogenider, organisk zink- och reagensering, för användning av alylsyra och aldoli. reaktioner.
Löslighet Lösligt i
vatten, utspädd HCl, alkohol, glycerol, aceton och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk.
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 732 °C |
| Kemiskt namn eller material | Zinc chloride |
| Smältpunkt | 290 °C |
| Namnnotering | anhydra |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.91 |
| Linjär formel | ZnCl2 |
| UN-nummer | UN2331 |
| Show More |
Safety and Handling
- Zinc chloride, anhydrous
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.