Läs mer
Zinkklorid, vattenfritt alkohol, 98+%
Produktkod. 11497737
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497737 500 g 500g
11433890 100 g 100g
11407747 2500 g -
11417747 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11497737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16281.36
 Begränsad artikel
I lager
Zinkklorid, >-98%, Cl2Zn, CAS-nummer-7646-85-7, zinkklorid, zink II-klorid, zintrace, zinkdiklorid, zinkklorid zncl2, zinkklorid, vattenfritt vattenfritt, zindiklorid, zinkkloridrök, zinkklorid, zinksmör, 500g, 732 grader. C, CHEBI:49976, 2.91 | CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,28 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Zinkklorid används som katalysator, dehydratiserings- och kondenseringsmedel, lödmedel och metalletsningsmedel. Det används också för att konservera anatomiska prover, träskyddsmedel, deodorant, desinficerande och balsamerande material. Det används också som betningsmedel i tryck- och färgningsmaterial och i vulkaniseringsprocesser av fiber och gummi. Den är användbar som elektrolyt i torrcellsbatterier, inom metallindustrin, i galvanisering av järn och som elektrolyt för galvanisering. Den är användbar vid organisk syntes, till exempel i Friedel-Crafts acylatoin, Fisher indol syntes, Lucas reagens (zinkklorid med HCl), aktivering av allyliska/bensylhalider mot reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydridkatalyserad reduktion av halogenider, organisk zink- och reagensering, för användning av alylsyra och aldoli. reaktioner.
Löslighet Lösligt i
vatten, utspädd HCl, alkohol, glycerol, aceton och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn diklorosink
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifikationer
Kokpunkt 732 °C
Kemiskt namn eller material Zinc chloride
Smältpunkt 290 °C
Namnnotering anhydra
Kvantitet 500 g
Linjär formel ZnCl2
UN-nummer UN2331
Merck Index 14,10132
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, späd ut HCl, alkohol, glycerol, aceton och eter.
Formel vikt 136.29
Procent renhet ≥98%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.91
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.