Läs mer
Zinkklorid, vattenfritt (99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11379119
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379119 2.5 g 2.5g
15472977 25 g 25g
11369119 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087900.88
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,28 g/mol
Zink(II)klorid används som katalysator, som dehydratiserings- och kondenseringsmedel, lödmedel och metalletsningsmedel. Det används också för att konservera anatomiska prover, träskyddsmedel, deodorant, desinficerande och balsamerande material. Det används som betningsmedel i tryck- och färgningsmaterial och i vulkaniseringsprocesser av fiber och gummi. Den är användbar som elektrolyt i torrcellsbatterier, inom metallindustrin, i galvanisering av järn och som elektrolyt för galvanisering. Den är användbar i en organisk syntes, till exempel i Friedel-crafts acylering, Fisher indol syntes, Lucas reagens (zinkklorid med HCl), aktivering av allyliska/bensyliska halogenider mot reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydridkatalyserad reduktion av halogenider, organisk zinkkoppling och aldansreagenser för användning i negativa reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn diklorosink
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifikationer
Kokpunkt 732 °C
Kemiskt namn eller material Zinc chloride
Smältpunkt 290 °C
Namnnotering anhydra
Färg Vitt
Fysisk form Lump
Kvantitet 2.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel ZnCl2
UN-nummer UN2331
Merck Index 14,10132
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten och utspädd saltsyra. Löslig i alkohol, glycerol, eter och aceton.
Formel vikt 136.29
Procent renhet 99.95%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.91
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.