Läs mer
Zinkklorid, Honeywell
Produktkod. 17278316 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
17278316 25 kg
1 options
Produktkod. 17278316 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 7218625KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc chloride
Smältpunkt 287°C to 304°C
CAS 7646-85-7
Färg Vitt
pH 5 (20°C)
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 kg
Molekylformel Cl2Zn
Synonym Dichlorozinc
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Zn++]
IUPAC-namn zink(2+)-diklorid
Molekylvikt (g/mol) 136.28
Procent renhet 100%
Förpackning Papperspåse med inliner