Läs mer
Zinc chloride hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11318677
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318677 10 g 10g
11328677 50 g 50g
11338677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035782.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29604-34-0 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Det används för en källa till zinkjonen. Den kan också användas ensam eller tillsammans med fenoler för att bevara järnvägsband, brandsäkra virke och med ammoniumklorid som flussmedel för lödning och etsning av metaller. Den används som en måttlig stark lewissyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29604-34-0
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc chloride hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel ZnCl2·xH2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10132
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol (slightly),acetone (slightly),ether,and glycerol.
LEDER Cl[Zn]Cl
IUPAC-namn diklorosink
Formel vikt 136.29 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.