Läs mer
Zinc Chloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Chloride Hydrate |
| CAS | 29604-34-0 |
| Molekylformel | ZnCl2 .xH2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dichlorozinc |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.H2O.Zn/h2*1H;1H2;/q;;;+2/p-2 |
| LEDER | Cl[Zn]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.3 |