Läs mer
Zinc Chloride, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15671420 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15671420 25 kg 25kg
15681420 500 g 500g
15651420 1 kg 1kg
15661420 2.5 kg 2.5kg
15691420 6 x 1 kg Paket med 6
15601430 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15671420 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1442225KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , 98-100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn diklorosink
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Chloride
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Kvantitet 25 kg
Linjär formel ZnCl2
UN-nummer 2331
Formel vikt 136.3g/mol
Procent renhet 98 to 100.5%
Kvalitet puriss.
Ångtryck 1mmHg (428°C)