Läs mer
Zinkklorid, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15653490 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
6 x 250 g
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25kg
Paket med 6
Produktkod. 15653490
Brand: Honeywell-Fluka 3165025KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn diklorosink
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Chloride
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 25 kg
Linjär formel ZnCl2
UN-nummer 2331
Formel vikt 136.3g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Ångtryck 1mmHg (428°C)