Läs mer
Zinc Chloride, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Produktkod. p-7120914 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 15621820
Brand: Honeywell Research Chemicals 208086100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn dichlorozinc
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Chloride
Smältpunkt 293°C
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Linjär formel ZnCl2
UN-nummer UN2331
Formel vikt 136.3g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Ångtryck 1mmHg (428°C)
Densitet 2.93g/cu.cm