Läs mer
Zinkkloridlösning 0,1 mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12973634 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12973634 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12973634 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 320 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    793.18 SEK / 1000ml
    Save 291.82 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc chloride Solution
CAS 7646-85-7
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel Cl2Zn
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
LEDER Cl[Zn]Cl
IUPAC-namn diklorosink
Molekylvikt (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1M (0.1N)
Förpackning Flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc chloride 0.1M Volumetric Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .