Läs mer
Zinkkloridlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12910904 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12910904 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12910904 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 063 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 SEK
    945.20 SEK / 1000ml
    Save 349.80 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Chloride solution
Förpackning Flaska
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Koncentration 0.05 M
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
LEDER Cl[Zn]Cl
IUPAC-namn diklorosink
Molekylvikt (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:49976
Kvalitet Eu. Ph. Referens
Show More Show Less
Product Identifier
  • Zinc chloride 0.05M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3008500
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Hazard Statement
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .