Learn More
Zinkklorid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Product Code. 11378587
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11378587 25 g 25g
11368587 5 g 5g
11358587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11378587 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035726.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,28 g/mol
Zink(II)klorid används som katalysator, som dehydratiserings- och kondenseringsmedel, lödmedel och metalletsningsmedel. Det används också för att konservera anatomiska prover, träskyddsmedel, deodorant, desinficerande och balsamerande material. Det används som betningsmedel i tryck- och färgningsmaterial och i vulkaniseringsprocesser av fiber och gummi. Den är användbar som elektrolyt i torrcellsbatterier, inom metallindustrin, i galvanisering av järn och som elektrolyt för galvanisering. Den är användbar i en organisk syntes, till exempel i Friedel-crafts acylering, Fisher indol syntes, Lucas reagens (zinkklorid med HCl), aktivering av allyliska/bensyliska halogenider mot reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydridkatalyserad reduktion av halogenider, organisk zinkkoppling och aldansreagenser för användning i negativa reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7646-85-7
Molekylformel Cl2Zn
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00011295
InChI-nyckel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-namn diklorosink
LEDER Cl[Zn]Cl
Specifications
Kokpunkt 732 °C
Kemiskt namn eller material Zinc chloride
Smältpunkt 290 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 2.91 g/mL
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten och utspädd saltsyra. Löslig i alkohol, glycerol, eter och aceton.
Formel vikt 136.29
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.