Läs mer
Zinkkromat, MP Biomedicals
Produktkod. 11463416 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463416 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11463416 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522583980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Chromate
CAS 13530-65-9
Kvantitet 100 g
Molekylformel CrO4Zn
MDL-nummer MFCD00036281
Synonym zinc chromate, zinc chrome, zinc chromate c, zinc chromate o, zinc chromate t, zinc chromate z, zinc chromate am, zincro zto, basic zinc chromate, zinc chrome yellow
InChI-nyckel NDKWCCLKSWNDBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zn++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
IUPAC-namn zink(2+)dioxokromiumbis(olat)
Molekylvikt (g/mol) 181.37
PubChem CID 26089