Läs mer
Zinkcitratdihydrat, reagenskvalitet, Zn 31% min
Produktkod. 11323417
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323417 1 kg 1kg
11313417 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018129.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 5990-32-9 | C12H14O16Zn3 | 610,368 g/mol
Zinkcitratdihydrat används i tandvårdsprodukter såsom tandkrämer, munskölj och tuggummi på grund av dess antimikrobiella och antiinflammatoriska effekter. Det används i kosttillskott, funktionella livsmedel och drycker. Det används i läkemedel och som zinktillskott. Det används som mellanprodukt i organisk syntes, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 0,002%, Vätesulfid (H2S) P.T. (gräns cirka 1,5 ppm), Svaveldioxid (SO2) P.T. (gräns cirka 2,5 ppm), H2O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5990-32-9
Molekylformel C12H14O16Zn3
Molekylvikt (g/mol) 610.368
MDL-nummer MFCD00150587
InChI-nyckel OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Synonym zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
PubChem CID 16213234
IUPAC-namn trizink;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;dihydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc citrate dihydrate
Smältpunkt 334 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslig i utspädda mineralsyror och alkalihydroxider. Lätt löslig i vatten
Formel vikt 610,35 (574,32 vattenfria vattenfria ämnen)
Kvalitet Reagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.