Läs mer
Zinc Citrate Tribasic Dihydrate, purum, ≥98% (KT), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15687580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15687580 100 g Poly Bottle 100g
1 options
Produktkod. 15687580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 96494100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum,≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc citrate tribasic dihydrate
Smältpunkt 334°C
CAS 5990-32-9
Färg White
Kvantitet 100 g
Molekylformel C12H14O16Zn3
Linjär formel (C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
MDL-nummer MFCD00150587
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3819614
Synonym zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
InChI-nyckel OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
IUPAC-namn trizinc;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 610.368
PubChem CID 16213234
Formel vikt 610.4g/mol
Procent renhet ≥98% (calc. based on dry substance, KT)
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder