Läs mer
Zink-koppar-par, kopparhalt vanligtvis ca 1–4 %
Produktkod. 11312277
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312277 25 g 25g
11322277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09811.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128,93 g/mol
Zink-kopparpar används i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det används som en kemikalie för selektiv, stereospecifik reduktion av alkyner till cis-alkener. Det används för avjodering av jodtributylstannylalkaner. I närvaro av en friradikalinitiator främjar den formyleringen av perfluoralkyljodider med DMF för att ge fluorerade aldehyder i högt utbyte. Det används inom dermatologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Zink-kopparpar används i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det används som en kemikalie för selektiv, stereospecifik reduktion av alkyner till cis-alkener. Det används för avjodering av jodtributylstannylalkaner. I närvaro av en friradikalinitiator främjar den formyleringen av perfluoralkyljodider med DMF för att ge fluorerade aldehyder i högt utbyte. Det används inom dermatologi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Fuktkänslig. Förvaras inte tillsammans med syror. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibla material är aminer, kadmium, klorerade lösningsmedel, svavelföreningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53801-63-1
Molekylformel CuZn
Molekylvikt (g/mol) 128.93
MDL-nummer MFCD00084851
InChI-nyckel TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
PubChem CID 10290809
IUPAC-namn koppar zink
LEDER [Cu].[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc-copper couple
Smältpunkt 419 °C till 420 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent Kopparhalt vanligtvis≈ 1-3 %
UN-nummer UN3089
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.