Läs mer
Zink-koppar-par, kopparhalt vanligtvis ca 1–4 %
Beskrivning
Zink-kopparpar används i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det används som en kemikalie för selektiv, stereospecifik reduktion av alkyner till cis-alkener. Det används för avjodering av jodtributylstannylalkaner. I närvaro av en friradikalinitiator främjar den formyleringen av perfluoralkyljodider med DMF för att ge fluorerade aldehyder i högt utbyte. Det används inom dermatologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Zink-kopparpar används i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det används som en kemikalie för selektiv, stereospecifik reduktion av alkyner till cis-alkener. Det används för avjodering av jodtributylstannylalkaner. I närvaro av en friradikalinitiator främjar den formyleringen av perfluoralkyljodider med DMF för att ge fluorerade aldehyder i högt utbyte. Det används inom dermatologi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Fuktkänslig. Förvaras inte tillsammans med syror. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibla material är aminer, kadmium, klorerade lösningsmedel, svavelföreningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc-copper couple |
| Smältpunkt | 419 °C till 420 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Anteckningar om analysprocent | Kopparhalt vanligtvis≈ 1-3 % |
| UN-nummer | UN3089 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
Säkerhet och hantering
- Zinc-copper couple
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc copper couple
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.