Läs mer
Zink-koppar-par, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc-Copper Couple |
| CAS | 53801-63-1 |
| Molekylformel | CuZn |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Copper','compd. with zinc |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.Zn |
| LEDER | [Cu].[Zn] |
| IUPAC-namn | koppar; Zink |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.93 |
| Formel vikt | 126.8587 |