Läs mer
Zink-koppar-par, TRC
Produktkod. 30456787
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456787 10 g
1 options
Produktkod. 30456787 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ43900010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc-Copper Couple
CAS 53801-63-1
Molekylformel CuZn
Kvantitet 10 g
Synonym Copper','compd. with zinc
InChI formel InChI=1S/Cu.Zn
LEDER [Cu].[Zn]
IUPAC-namn koppar; Zink
Molekylvikt (g/mol) 128.93
Formel vikt 126.8587