Läs mer
Zinc cyanide, 85%
Produktkod. 11376469
Kvantitet:
100 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2000g
500g
Produktkod. 11376469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014158.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Electroplating, reagent | CAS: 557-21-1
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-21-1
MDL-nummer MFCD00011292
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc cyanide
Smältpunkt 800°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1713
Beilstein 4124366
Merck Index 14,10135
Löslighetsinformation Insoluble in water, alcohol; Soluble in solutions of alkali cyanides or hydroxides
Formel vikt 117.42
Procent renhet 85%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.852 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.