Läs mer
Zinc cyanide, 98%
Produktkod. 11466840
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466840 25 g -
11690222 100 g 100g
11456840 1000 g 1000g
11332797 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11466840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15836.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 557-21-1 | Zn(CN)2
Zinkcyanid används för galvanisering av zink. I Gatterman-reaktionen används den för införande av formylgrupp i aromatiska föreningar samt för att framställa 2-hydroxi-1-nafthaldehyd och mesitaldehyd. Det används också i kemisk analys inom analytisk kemi. Vidare fungerar det som en katalysator för cyanosilylering av aldehyder och ketoner. Utöver detta reagerar den med 1,3,5-trietylbensen för att få 2,4,6-trietylbensaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Zinkcyanid används för galvanisering av zink. I Gatterman-reaktionen används den för införande av formylgrupp i aromatiska föreningar samt för att framställa 2-hydroxi-1-nafthaldehyd och mesitaldehyd. Det används också i kemisk analys inom analytisk kemi. Vidare fungerar det som en katalysator för cyanosilylering av aldehyder och ketoner. Utöver detta reagerar den med 1,3,5-trietylbensen för att få 2,4,6-trietylbensaldehyd.
Löslighet
Löslig i alkalier, kaliumcyanid och ammoniak. Olösligt i vatten och de flesta lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-21-1
Molekylformel Zn(CN)2
MDL-nummer MFCD00011292
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc cyanide
Smältpunkt 800°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Linjär formel Zn(CN)2
UN-nummer UN1713
Beilstein 4124366
Merck Index 14,10135
Löslighetsinformation Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents.
Formel vikt 117.42
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.852
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.