Läs mer
Zinc Cyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Cyanide |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2CN.Zn/c2*1-2;/q2*-1;+2 |
| Formel vikt | 115.9353 |