Läs mer
Zinc Cysteinate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Cysteinate Hydrochloride |
| CAS | 549521-94-0 |
| Molekylformel | C3 H5 N O2 S . H Cl . Zn |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [L-Cysteinato(2-)-κO,κS]zinc Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.Zn/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;/q;;+2/p-2/t2-;;/m0../s1 |
| LEDER | Cl.[Zn+2].N[C@@H](C[S-])C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | zinc;(2R)-2-amino-3-sulfidopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.012 |
| Formel vikt | 218.91 |