Läs mer
Zinkdi[bis(trifluorometylsulfonyl)imid], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide] |
| CAS | 168106-25-0 |
| Molekylformel | C4F12N2O8S4Zn |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Zinc N,N-bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide] |
| InChI formel | InChI=1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2 |
| LEDER | FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | bis[bis(trifluormetylsulfonyl)amino]zink |
| Molekylvikt (g/mol) | 625.68 |
| Formel vikt | 623.7637 |