Läs mer
Zinkdi[bis(trifluorometylsulfonyl)imid], TRC
Produktkod. 30454052
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30454052 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30454052 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4384302.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
CAS 168106-25-0
Molekylformel C4F12N2O8S4Zn
Kvantitet 2.5 g
Synonym Zinc N,N-bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
InChI formel InChI=1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn bis[bis(trifluormetylsulfonyl)amino]zink
Molekylvikt (g/mol) 625.68
Formel vikt 623.7637