missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zinc Dibutyldithiocarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Dibutyldithiocarbamate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H19NS2.Zn/c2*1-3-5-7-10(9(11)12)8-6-4-2;/h2*3-8H2,1-2H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 472.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?