Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stativklämmor för pressgjutning av zink
Storlek (metriskt) grepp:
12 till 25 mm
20 till 40 mm
30 till 80 mm
38 till 60 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Stativklämma |
| Material | Zinkgjuten, pulverlackerad |
| Storlek (metriskt) grepp | 38 till 60 mm |