Läs mer
Zinc diethyldithiocarbamate, Zn 17-19.5%
Produktkod. 11383467
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383467 500 g 500g
11373467 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018697.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kelateringsmedel
Zinkdietylditiokarbamat är en kelatbildande ligand. Det används som en vanlig accelerator till latex. En snabbhärdande primär eller sekundär effektiv ultraaccelerator för naturliga och syntetiska latexföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14324-55-1
Molekylformel C10H20N2S4Zn
Molekylvikt (g/mol) 361.904
MDL-nummer MFCD00064798
InChI-nyckel RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc diethyldithiocarbamate, ethyl ziram, zinc bis diethyldithiocarbamate, diethyldithiocarbamic acid zinc salt, zinc n,n-diethylcarbamodithioate, ethyl zimate, unii-icw4708z8g, ditiocarb zinc, zdc, zdec
PubChem CID 26633
IUPAC-namn zink;N,N-dietylkarbamoditioat
LEDER CCN(CC)C(=S)[S-].CCN(CC)C(=S)[S-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc diethyldithiocarbamate
Smältpunkt 178°C to 183°C
Färg Vitt
Densitet 1.48 g/mL
pH 7.8
Flampunkt 204°C (400°F)
Odör Odorless
Linjär formel Zn[CS2N(CH2CH3)2]2
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene carbon disulfide and organic liquids.
Formel vikt 361.9
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Zn 17 to 19.5%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.