Läs mer
Zinkdifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Difluoride |
| CAS | 7783-49-5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | F2Zn |
| Synonym | Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [F-].[F-].[Zn+2] |
| IUPAC-namn | zink; Difluorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.38 |
| Formel vikt | 101.926 |