Läs mer
Zinkdifluorid, TRC
Produktkod. 30456813
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30456813 50 g
1 options
Produktkod. 30456813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ43969050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Difluoride
CAS 7783-49-5
Kvantitet 50 g
Molekylformel F2Zn
Synonym Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride
InChI formel InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER [F-].[F-].[Zn+2]
IUPAC-namn zink; Difluorid
Molekylvikt (g/mol) 103.38
Formel vikt 101.926