Läs mer
Zinc Difluoromethanesulfinate (Contains up to 1 equiv. of Zinc Chloride), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Difluoromethanesulfinate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 293.8622 |