missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zinc Dimethyldithiocarbamate, TRC

Produktkod. 30451471
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451471 10 g
30456088 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ43965010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 137-30-4
Molekylformel C6 H12 N2 S4 Zn
Molekylvikt (g/mol) 305.84
Synonym Zinc, bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')-, (T-4)-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')-, (T-4)- (9CI), Zinc, bis(dimethyldithiocarbamato)- (8CI), (T-4)-Bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')zinc, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc complex, Aaprotect, Aavolex, Aazira, Accel PZ, Accelerator L, Accelerator MZ Powder, Accelerator MZX, Accelerator PZ, Aceto ZDED, Aceto ZDMD, Alcobam ZM, Ancazate ME, Bis(dimethyldithiocarbamato)zinc, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc salt, Carbazinc, Corona Corozate, Corozate, Crittam, Cuman, Cuman L, Cymate, Eptac 1, Fuclasin, Fuclasin-Ultra, Fuklasin, Fulasin, Hermat ZDM, Hexazir, Karbam White, Methasan, Methazate, Methyl Ziram, Methyl zimate, Methyl zineb, Mezene, Milbam, Molurame, Mycronil, NSC 737, Nocceler PZ, Octocure ZDM 50, Orchard brand Ziram, PZ, Perkacit ZDMC, Pomarzol Z-forte, Rhenogran ZDMC 80, Rhodiacid, Rodisan, Sanceler PZ, Soxinal PZ, Soxinol PZ, Trikagol, Ultra Zinc DMC, Vancide MZ 96, Vulcacure ZM, Vulkacit L, Vulkacite L, Z 75, Z-C Spray, ZDMC, ZDMC 80, Zarlate, Zerlate, Zimate, Zinc bis(dimethyldithiocarbamate), Zinc dimethyldithiocarbamate, Ziradin, Ziram, Zirberk, Ziride, Zirol, Zirthane, ZnMDC
IUPAC-namn bis(dimethylcarbamothioylsulfanyl)zinc
LEDER CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ziram
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Formel vikt 303.9175
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.