missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zinc Dimethyldithiocarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ziram |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 303.9175 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?