Läs mer
Zinc fluoride, 98%
Produktkod. 10510362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10510362 250 g Plastflaska 250g
10009061 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10510362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363912500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-49-5
Molekylformel F2Zn
Molekylvikt (g/mol) 103.38
MDL-nummer MFCD00011298
InChI-nyckel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-namn zink;difluorid
LEDER [F-].[F-].[Zn+2]
Specifikationer
Kokpunkt 1500.0°C
Kemiskt namn eller material Zinc fluoride
Smältpunkt 872.0°C to 910.0°C
Namnnotering 98%
Färg Brun till Vit
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel ZnF2
Fieser 06,514
Merck Index 15, 10335
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Formel vikt 103.38
Procent renhet 98%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.