Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Fluoride |
| Smältpunkt | 872°C |
| Färg | White |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | ZnF2 |
| Formel vikt | 103.39g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Ångtryck | 1mmHg (970°C) |
| Visa mer |