Läs mer
Zinkfluorid, vattenlös, 99 % min
Produktkod. 11387237
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387237 50 g 50g
11377237 250 g 250g
11367237 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011541.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103,377 g/mol
Det används i stor utsträckning vid fluorering av organiska föreningar, som tillsats av elektrolytiskt aluminium och även i galvaniseringsbad. Det används för konservering av livsmedel, tillverkning av flussmedel, syrekänsliga applikationer som metallproduktion, glas, emaljer, tyger och plaster. Det används också vid oljeraffinering, tillverkning av läkemedel, tillverkning av fosforer för fluorescerande elektriska lampor och golvbeläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-49-5
Molekylformel F2Zn
Molekylvikt (g/mol) 103.377
MDL-nummer MFCD00011298
InChI-nyckel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-namn zink;difluorid
LEDER [F-].[F-].[Zn+2]
Specifikationer
Kokpunkt 1500 °C
Kemiskt namn eller material Zinc fluoride
Smältpunkt 872 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99% min. (anhydr)
Densitet 4.95
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i saltsyra, salpetersyra och ammoniumhydroxid.
Formel vikt 103.37
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.