Läs mer
Zinc fluoride, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11302088
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302088 5 g 5g
11312088 25 g 25g
15466005 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11302088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012986.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.377 g/mol
Det används i stor utsträckning vid fluorering av organiska föreningar, som tillsats av elektrolytiskt aluminium och även i galvaniseringsbad. Det används för konservering av livsmedel, tillverkning av flussmedel, syrekänsliga applikationer som metallproduktion, glas, emaljer, tyger och plaster. Det används också vid oljeraffinering, tillverkning av läkemedel, tillverkning av fosforer för fluorescerande elektriska lampor och golvbeläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-49-5
Molekylformel F2Zn
Molekylvikt (g/mol) 103.377
MDL-nummer MFCD00011298
InChI-nyckel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-namn zink;difluorid
LEDER [F-].[F-].[Zn+2]
Specifikationer
Kokpunkt 1500°C
Kemiskt namn eller material Zinc fluoride
Smältpunkt 872°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel ZnF2
Merck Index 14,10136
Löslighetsinformation Sparingly soluble in hydrochloric acid,nitric acid,and ammonium hydroxide.
Formel vikt 103.37
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Densitet 4.95 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.