Läs mer
Zinkformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15493257
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493257 500 g 500g
15483257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24210.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 557-41-5 | C2H2O4Zn | 155.414 g/mol
Zinkformiat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Zinkformiat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten (52 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-41-5
Molekylformel C2H2O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 155.414
MDL-nummer MFCD00050836
InChI-nyckel XOBMCBQSUCOAOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc formate, zinc diformate, formic acid, zinc salt, caswell no. 915, unii-zz67g2ct75, formic acid, zinc salt 2:1, epa pesticide chemical code 087802, 64-18-6 parent, bis-formyloxy zinc, zinc 2+ diformate
PubChem CID 11195
IUPAC-namn zink;diformiat
LEDER C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc formate
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in water (52g/L at 20°C).
Formel vikt 155.4
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.